Maleïnezuur ≥98%
Glass bottle for solids, 5.000 g
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
Purity: 98+% CAS No.: 110-16-7 Molecular Formula: C4H4O4 Formula Weight: 116.07 Flash Point: 127°(260°F) Melting Point: 132-136° Beilstein Reference: 605762 Merck Reference: 14,5703 MDL No.: MFCD00063177
- CAS-nummer:110-16-7
- Formule:C₄H₄O₄
- MDL-nummer:MFCD00063177
- Molecular Weight:116.07 g/mol
- Merck index:14,5703
- Kokend Pt:256 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:132…136 °C
- Dichtheid:1,59
- Flits Pt:127 °C (260 °F)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:203-742-5
- UN:3261
- ADR:8,III
Documents
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:5.000 g