Orders LinkContactUsLinkComponent
Potassium nitrate ≥99%
Potassium nitrate ≥99%
Glass bottle for solids, 10.000 g
Catalogus # A14527.0C
Oxiderend
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Potassium nitrate ≥99%
Catalogus # A14527.0C
CAS-nummer:  7757-79-1
Potassium nitrate ≥99%
Potassium nitrate ≥99%
Glass bottle for solids, 10.000 g
CAS-nummer:  7757-79-1
Price
292,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 10.000 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 7757-79-1 Molecular Formula: KNO3 Formula Weight: 101.11 Odour: Odourless Melting Point: 334° Boiling Point: 400° dec. Merck Reference: 14,7648 UN No.: 1486 MDL No.: MFCD00011409
Synoniemen:  Nitrate of Potash
  • CAS-nummer:7757-79-1
  • Formule:KNO₃
  • MDL-nummer:MFCD00011409
  • Molecular Weight:101.1 g/mol
  • Merck index:14,7648
  • Kokend Pt:400 °C (ontbinding)
  • Smelten Pt:334 °C
  • Dichtheid:2,109
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:231-818-8
  • UN:1486
  • ADR:5.1,III
  • BEREIKEN:01-2119488224-35
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    10.000 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.