Orders LinkContactUsLinkComponent
4'-Fluoroacetophenone ≥99%
4'-Fluoroacetophenone ≥99%
Glass bottle for solids, 500 g
Catalogus # A13950.36
Irriterend
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
4'-Fluoroacetophenone ≥99%
Catalogus # A13950.36
CAS-nummer:  403-42-9
4'-Fluoroacetophenone ≥99%
4'-Fluoroacetophenone ≥99%
Glass bottle for solids, 500 g
CAS-nummer:  403-42-9
Price
304,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 403-42-9 Molecular Formula: C8H7FO Formula Weight: 138.14 Flash Point: 71°(159°F) Refractive Index: 1.5110 Melting Point: 4° Boiling Point: 194-196° Beilstein Reference: 386013 MDL No.: MFCD00000354
Synoniemen:  1-(4-Fluorophenyl)ethanone, p-Fluoroacetophenone
  • CAS-nummer:403-42-9
  • Formule:C₈H₇FO
  • MDL-nummer:MFCD00000354
  • Molecular Weight:138.14 g/mol
  • Kokend Pt:194…196 °C
  • Smelten Pt:4 °C
  • Dichtheid:1,141
  • Flits Pt:71 °C (159 °F)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:206-960-9
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    500 g