Orders LinkContactUsLinkComponent
4'-Fluoroacetophenone ≥99%
4'-Fluoroacetophenone ≥99%
Glass bottle for solids, 25 g
N° de catalogue A13950.14
Irritant
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
4'-Fluoroacetophenone ≥99%
N° de catalogue A13950.14
Numéro CAS:  403-42-9
4'-Fluoroacetophenone ≥99%
4'-Fluoroacetophenone ≥99%
Glass bottle for solids, 25 g
Numéro CAS:  403-42-9
Prix
33,40 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 403-42-9 Molecular Formula: C8H7FO Formula Weight: 138.14 Flash Point: 71°(159°F) Refractive Index: 1.5110 Melting Point: 4° Boiling Point: 194-196° Beilstein Reference: 386013 MDL No.: MFCD00000354
Synonymes:  1-(4-Fluorophenyl)ethanone, p-Fluoroacetophenone
  • Numéro CAS:403-42-9
  • Formule:C₈H₇FO
  • Numéro MDL:MFCD00000354
  • Poids moléculaire:138.14 g/mol
  • Point d'ébullition:194…196 °C
  • Point de fusion:4 °C
  • Densité:1,141
  • Point d'éclair:71 °C (159 °F)
  • Température de stockage:Kamertemperatuur
  • EINECS:206-960-9
Spécifications
Spécifications
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    25 g
Spécifications