Orders LinkContactUsLinkComponent
Uric acid ≥99%
Glass bottle for solids, 100 g
Catalogus # A13346.22
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Uric acid ≥99%
Catalogus # A13346.22
CAS-nummer:  69-93-2
Uric acid ≥99%
Uric acid ≥99%
Glass bottle for solids, 100 g
CAS-nummer:  69-93-2
Price
145,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 69-93-2 Molecular Formula: C5H4N4O3 Formula Weight: 168.11 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 156158 Merck Reference: 14,9875 MDL No.: MFCD00005712
Synoniemen:  1H-Purine-2,6,8(3H,7H,9H)-trione
  • CAS-nummer:69-93-2
  • Formule:C₅H₄N₄O₃
  • MDL-nummer:MFCD00005712
  • Molecular Weight:168.11 g/mol
  • Merck index:14,9875
  • Smelten Pt:>300 °C
  • Dichtheid:1,89
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:200-720-7
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    100 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.