Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Bromopyridine ≥99%
Glass bottle for solids, 250 g
Catalogus # A13241.30
Giftig
Irriterend
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
2-Bromopyridine ≥99%
Catalogus # A13241.30
CAS-nummer:  109-04-6
2-Bromopyridine ≥99%
2-Bromopyridine ≥99%
Glass bottle for solids, 250 g
CAS-nummer:  109-04-6
Price
194,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 250 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 109-04-6 Molecular Formula: C5H4BrN Formula Weight: 158.00 Flash Point: 97°(207°F) Refractive Index: 1.5720 Odour: Characteristic Boiling Point: 192-194° Beilstein Reference: 105789 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00006219
  • CAS-nummer:109-04-6
  • Formule:C₅H₄BrN
  • MDL-nummer:MFCD00006219
  • Molecular Weight:158 g/mol
  • Kokend Pt:192…194 °C
  • Smelten Pt:–40,1 °C
  • Dichtheid:1,625
  • Flits Pt:97 °C (207 °F)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:203-641-6
  • UN:2810
  • ADR:6.1,II
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    250 g
Specificaties