Orders LinkContactUsLinkComponent
Dithiooxamide ≥98%
Dithiooxamide ≥98%
Glass bottle for solids, 25 g
Catalogus # B24866.14
Irriterend
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Dithiooxamide ≥98%
Catalogus # B24866.14
CAS-nummer:  79-40-3
Dithiooxamide ≥98%
Dithiooxamide ≥98%
Glass bottle for solids, 25 g
CAS-nummer:  79-40-3
Price
311,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 g
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 79-40-3 Molecular Formula: C2H4N2S2 Formula Weight: 120.2 Melting Point: 245° dec. MDL No.: MFCD00004941
Synoniemen:  Ethanebis(thioamide), Rubeanic acid
  • CAS-nummer:79-40-3
  • Formule:C₂H₄N₂S₂
  • MDL-nummer:MFCD00004941
  • Molecular Weight:120.2 g/mol
  • Smelten Pt:245 °C (ontbinding)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:201-203-9
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    25 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.