Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
Dithiooxamide ≥98%

Dithiooxamide ≥98%

Glass bottle for solids, 5 g
Catalogus # B24866.06
Irriterend
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Dithiooxamide ≥98%
Catalogus # B24866.06
CAS-nummer:  79-40-3
Dithiooxamide ≥98%
Dithiooxamide ≥98%

Glass bottle for solids, 5 g

CAS-nummer:  79-40-3
Price
83,40 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 g
Product Details & Documents

Purity: 98% CAS No.: 79-40-3 Molecular Formula: C2H4N2S2 Formula Weight: 120.2 Melting Point: 245° dec. MDL No.: MFCD00004941

Synoniemen:  Ethanebis(thioamide), Rubeanic acid
  • CAS-nummer:79-40-3
  • Formule:C₂H₄N₂S₂
  • MDL-nummer:MFCD00004941
  • Molecular Weight:120.2 g/mol
  • Smelten Pt:245 °C (ontbinding)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:201-203-9
Specificaties

Specificaties

  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    5 g

Specificaties