Orders LinkContactUsLinkComponent
Creatinine ≥98%
Glass bottle for solids, 50 g
  B23097.18
Creatinine ≥98%
  B23097.18
 :  60-27-5
Creatinine ≥98%
Creatinine ≥98%
Glass bottle for solids, 50 g
 :  60-27-5
106,00 €
1 * 50 g
Purity: 98% CAS No.: 60-27-5 Molecular Formula: C4H7N3O Formula Weight: 113.12 Odour: Odourless pH: 7.5-8.5 Melting Point: ca 255° dec. Beilstein Reference: 112061 Merck Reference: 14,2569 MDL No.: MFCD00059730
 :  2-Amino-1-methyl-1,5-dihydro-4H-imidazol-4-one
  •  :60-27-5
  •  :C₄H₇N₃O
  •  :MFCD00059730
  •  :113.12 g/mol
  •  :14,2569
  •  :∼ 255 °C (ontbinding)
  •  :Kamertemperatuur
  •  :200-466-7
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    50 g
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.