Orders LinkContactUsLinkComponent
Chlorophenol red
Chlorophenol red
Glass bottle for solids, 5 g
Catalogus # B21623.06
Irriterend
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Chlorophenol red
Catalogus # B21623.06
CAS-nummer:  4430-20-0
Chlorophenol red
Chlorophenol red
Glass bottle for solids, 5 g
CAS-nummer:  4430-20-0
Price
46,80 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 g
Product Details & Documents
CAS No.: 4430-20-0 Molecular Formula: C19H12Cl2O5S Formula Weight: 432.28 Beilstein Reference: 354053 MDL No.: MFCD00005877
Synoniemen:  3,3-Bis(3-chloro-4-hydroxyphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide, 4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-ylidene)bis[2-chlorophenol] S,S-dioxide
  • CAS-nummer:4430-20-0
  • Formule:C₁₉H₁₂Cl₂O₅S
  • MDL-nummer:MFCD00005877
  • Molecular Weight:423.27 g/mol
  • Smelten Pt:∼261 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:224-619-2
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    5 g