Orders LinkContactUsLinkComponent
Basic fuchsin
Basic fuchsin
Glass bottle for solids, 25 g
Catalogus # A12952.14
Gezondheid
Irriterend
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Basic fuchsin
Catalogus # A12952.14
CAS-nummer:  632-99-5
Basic fuchsin
Basic fuchsin
Glass bottle for solids, 25 g
CAS-nummer:  632-99-5
Price
78,80 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 g
Product Details & Documents
CAS No.: 632-99-5 Molecular Formula: C20H20ClN3 Formula Weight: 337.86 Melting Point: 268-270° dec. Solubility: Soluble in water Beilstein Reference: 4166684 Merck Reference: 14,5652 MDL No.: MFCD00012569
Synoniemen:  CI 42510, Fuchsin basic, Magenta O, Basic-fuchsin, Rosaniline hydrochloride, 4-((4-Aminophenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl)-2-methylaniline hydrochloride, Fuchsine base monohydrochloride, Basic fuchsin hydrochloride, (4-(4-Aminophenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dienylidene)methyl)-2-methylaniline hydrochloride, Diamondfuchsin, Basic fuchsin, Basic Red 9, Pararosaniline
  • CAS-nummer:632-99-5
  • Formule:C₂₀H₂₀ClN₃
  • MDL-nummer:MFCD00012569
  • Molecular Weight:337.85 g/mol
  • Merck index:14,5652
  • Smelten Pt:268…270 °C (ontbinding)
  • Dichtheid:1,22 g/cm³ (20 °C)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:211-189-6
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    25 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.