Orders LinkContactUsLinkComponent
D-(+)-Galactose ≥98%
Glass bottle for solids, 50 g
Catalogus # A12813.18
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
D-(+)-Galactose ≥98%
Catalogus # A12813.18
CAS-nummer:  59-23-4
D-(+)-Galactose ≥98%
D-(+)-Galactose ≥98%
Glass bottle for solids, 50 g
CAS-nummer:  59-23-4
Price
39,70 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 50 g
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 59-23-4 Molecular Formula: C6H12O6 Formula Weight: 180.16 Melting Point: 164-168° Beilstein Reference: 1724619 Merck Reference: 14,4335 Optical Rotation: +80° (c=5 in water, 24h) MDL No.: MFCD00151230
Synoniemen:  D-Galactose, (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, (2R,3S,4S,5R)-Pentahydroxyhexanal
  • CAS-nummer:59-23-4
  • Formule:C₆H₁₂O₆
  • MDL-nummer:MFCD00151230
  • Molecular Weight:180.16 g/mol
  • Merck index:14,4335
  • Kokend Pt:527 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:164…168 °C
  • Dichtheid:1,50
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:200-416-4
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    50 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.