Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Nitrobenzaldehyde ≥98%
2-Nitrobenzaldehyde ≥98%
Glass bottle for solids, 100 g
Catalogus # A11501.22
Irriterend
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
2-Nitrobenzaldehyde ≥98%
Catalogus # A11501.22
CAS-nummer:  552-89-6
2-Nitrobenzaldehyde ≥98%
2-Nitrobenzaldehyde ≥98%
Glass bottle for solids, 100 g
CAS-nummer:  552-89-6
Price
164,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 g
Product Details & Documents
Purity: 98+% CAS No.: 552-89-6 Molecular Formula: C7H5NO3 Formula Weight: 151.12 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 43-46° Boiling Point: 153°/23mm Beilstein Reference: 742624 Merck Reference: 14,6587 MDL No.: MFCD00007132
  • CAS-nummer:552-89-6
  • Formule:C₇H₅NO₃
  • MDL-nummer:MFCD00007132
  • Molecular Weight:151.12 g/mol
  • Merck index:14,6587
  • Kokend Pt:153 °C (23 mmHg)
  • Smelten Pt:43…46 °C
  • Dichtheid:1,35 g/cm³ (25 °C)
  • Flits Pt:>110 °C (230 °F)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:209-025-3
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    100 g
Specificaties
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.