Orders LinkContactUsLinkComponent
Paraformaldehyde ≥97%
Glass bottle for solids, 10.000 g
Catalogus # A11313.0C
Corrosief
Ontvlambaar
Gezondheid
Irriterend
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Paraformaldehyde ≥97%
Catalogus # A11313.0C
CAS-nummer:  30525-89-4
Paraformaldehyde ≥97%
Paraformaldehyde ≥97%
Glass bottle for solids, 10.000 g
CAS-nummer:  30525-89-4
Price
312,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 10.000 g
Product Details & Documents
Synoniemen:  Polyoxymethylene
  • CAS-nummer:30525-89-4
  • Formule:(CH₂O)n
  • MDL-nummer:MFCD00133991
  • Merck index:14,7025
  • Kokend Pt:135…136 °C (13 mmHg)
  • Smelten Pt:120…170 °C (ontbinding)
  • Dichtheid:1,30
  • Flits Pt:71 °C (159 °F)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:200-001-8
  • UN:2213
  • ADR:4.1,III
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    10.000 g