Orders LinkContactUsLinkComponent
Hydroxyurea ≥98%
Hydroxyurea ≥98%
Glass bottle for solids, 25 g
Catalogus # A10831.14
Gezondheid
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Hydroxyurea ≥98%
Catalogus # A10831.14
CAS-nummer:  127-07-1
Hydroxyurea ≥98%
Hydroxyurea ≥98%
Glass bottle for solids, 25 g
CAS-nummer:  127-07-1
Price
350,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 25 g
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 127-07-1 Molecular Formula: CH4N2O2 Formula Weight: 76.06 Melting Point: ca 140° dec. Beilstein Reference: 1741548 Merck Reference: 14,4848 MDL No.: MFCD00007943
An inhibitor of DNA synthesis and an anticancer agent
Synoniemen:  N-(Aminocarbonyl)hydroxylamine, Hydroxycarbamide
  • CAS-nummer:127-07-1
  • Formule:CH₄N₂O₂
  • MDL-nummer:MFCD00007943
  • Molecular Weight:76.05 g/mol
  • Merck index:14,4848
  • Kokend Pt:296 °C (1013 hPa)
  • Smelten Pt:∼ 140 °C (ontbinding)
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:204-821-7
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    25 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.