Orders LinkContactUsLinkComponent
Agar, powder
Agar, powder
Glass bottle for solids, 2.500 g
Catalogus # A10752.0E
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Agar, powder
Catalogus # A10752.0E
CAS-nummer:  9002-18-0
Agar, powder
Agar, powder
Glass bottle for solids, 2.500 g
CAS-nummer:  9002-18-0
Price
693,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 2.500 g
Product Details & Documents
CAS No.: 9002-18-0 Molecular Formula: (C12H18O9)X Physical Form: Powder Appearance: White to cream Odour: Odourless Merck Reference: 14,184 MDL No.: MFCD00081288
Synoniemen:  Agar Agar
  • CAS-nummer:9002-18-0
  • MDL-nummer:MFCD00081288
  • Merck index:14,184
  • Smelten Pt:90 °C
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:232-658-1
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle for solids
  • VPE:
    2.500 g