Caffeine ≥99%
Glass bottle for solids, 100 g
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 58-08-2 Molecular Formula: C8H10N4O2 Formula Weight: 194.19 Physical Form: Powder Density: 1.230 Appearance: White Melting Point: 234-236° Solubility: Soluble in pyrrole, THF-H2O mixture, ethyl acetate Beilstein Reference: 17705 Merck Reference: 14,1636 UN No.: 1544 MDL No.: MFCD00005758
Has inhibitory action against lung and colon tumorigenses, and virus induction
Synoniemen: 3,7-Dihydro-1,3,7-trimethyl-1H-purine-2,6-dione, 7-Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethylxanthine, Methyltheobromine, 1,3,7-Trimethyl-2,6-dioxopurine, 2,6-Dihydroxy-1,3,7-trimethylpurine
- CAS-nummer:58-08-2
- Formule:C₈H₁₀N₄O₂
- MDL-nummer:MFCD00005758
- Molecular Weight:194.19 g/mol
- Merck index:14,1636
- Smelten Pt:234…236 °C
- Dichtheid:1,230
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:200-362-1
- UN:1544
- ADR:6.1,III
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerALFAA10431.0B_TDS_EN
Product specificatie
Organic Building Blocks and Intermediates
Application Notes
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:100 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.