Orders LinkContactUsLinkComponent
Buffer HF-Improved
Buffer HF-Improved
Buffer HF-Improved, 250 mL
Catalogus # 44627.AK
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Buffer HF-Improved
Catalogus # 44627.AK
CAS-nummer:  
Buffer HF-Improved
Buffer HF-Improved
Buffer HF-Improved, 250 mL
CAS-nummer:  
Price
41,40 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 250 mL
Product Details & Documents
Buffer used for pretreatment of planar silicon devices when plating with nickel plating solution products 44069 and 44070.
Density: 1.12
Appearance: Colorless
Odor: Acrid
Boiling Point: 103…105°
UN No.: 2817
Specificaties
Specificaties
  • VPE:
    250 mL
  • Omschrijving:
    Buffer HF-Improved
  • UN No.:
    2817
  • Cat. No.:
    44627.AK
  • Uiterlijk:
    Colourless
  • Geur/lucht:
    Acrid
  • MDL No.:
    MFCD00132734
  • Dichtheid:
    1.12 g/mL
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.