Orders LinkContactUsLinkComponent
Salpeterzuur standardised solution 2.0 N
Glass bottle, 500 mL
Catalogus # 44528.AP
Corrosief
Leverancier:   Thermo Fisher Scientific
Salpeterzuur standardised solution 2.0 N
Catalogus # 44528.AP
CAS-nummer:  7697-37-2
Salpeterzuur standardised solution 2.0 N
Salpeterzuur standardised solution 2.0 N
Glass bottle, 500 mL
CAS-nummer:  7697-37-2
Price
50,60 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 mL
Product Details & Documents
CAS No.: 7697-37-2 Molecular Formula: HNO3 Formula Weight: 63.01 Physical Form: Liquid Density: 1.06 Appearance: Colourless Odour: Pungent UN No.: 3264 MDL No.: MFCD00011349
Synoniemen:  Nitric acid solution
  • CAS-nummer:7697-37-2
  • Formule:HNO₃
  • MDL-nummer:MFCD00011349
  • Molecular Weight:63.01 g/mol
  • Dichtheid:1,06
  • Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
  • EINECS:231-714-2
  • UN:3264
  • ADR:8,II
  •  :Density: 1,51 g/cm³ (20 °C)
Specificaties
Specificaties
  • Verpakking:
    Glass bottle
  • VPE:
    500 mL
Specificaties