Bottles, narrow or wide neck, square or rectangular, with thread
1000 ml, 80 mm, 90,0×124,5×130,0 mm
Catalogus # RIXI2-M0-1000-80
Leverancier: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Bottles, narrow or wide neck, square or rectangular, with thread
Catalogus # RIXI2-M0-1000-80
Leverancier: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Ga naar:
Product Details & Documents
HDPE, natural.
- Rigid and shatter-proof
- Resistant to water, aqueous solutions and most chemicals
- Excellent water vapour resistance
- Ribbed sides for secure grip
Square or rectangular bottles with large filling opening for packaging and storage of liquids, powders and granulates.
Bestelinformatie: Screw caps must be ordered seperately.
Documents
RIXI2-E0-1000-40_TDS_EN
Technische fiche
Specificaties
- Capaciteit:1000 ml
- Seq:17
- b×d×h:90,0×124,5×130,0 mm
- Ø inw. hals:80 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.