Orders LinkContactUsLinkComponent
Stoppers, PTFE
Stoppers, PTFE
wit, 29/32
Catalogus # BOHLH937-07
Leverancier:   Bohlender
Stoppers, PTFE
Catalogus # BOHLH937-07
Leverancier:  Bohlender
Stoppers, PTFE
Stoppers, PTFE
wit, 29/32
Price
55,70 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
For closing ground joint parts. With ground joint and sealing rings on the outside; knurled or hexagonal grip. Compared with glass stoppers, they are easily removable and can be used without grease.
  • PTFE
  • Temperature resistance from −200 to + 250 °C
  • Chemical resistance
  • FDA conform
The stoppers can expand under heat which might lead to a breaking of the ground joint sockets.
Specificaties
  • (NS):
    29/32
  • Kleur:
    wit
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.