Orders LinkContactUsLinkComponent
Microtubes racks
Microtubes racks
blauw, 80 (5×16), 11 mm, 225×65×27 mm
Catalogus # DELTM-010.5
Leverancier:   DELTALAB
Microtubes racks
Catalogus # DELTM-010.5
Leverancier:  DELTALAB
Microtubes racks
blauw, 80 (5×16), 11 mm, 225×65×27 mm
Price
56,10 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Space saving racks, made of PP, designed to accommodate microtubes for freezer storage.
  • Alpha-numeric matrix allows accurate sample identification
  • Lateral handles allow easy handling of the racks
  • Use with 1,5/2,0 ml microtubes and 2 ml cryotubes
  • Suitable for freezer use down to −80 °C
  • Autoclavable
Documents
Specificaties
  • Voor buizen Ø:
    11 mm
  • Aant. gaten:
    80 (5×16)
  • Kleur:
    blauw
  • Seq:
    01
  • b×d×h:
    225×65×27 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.