Orders LinkContactUsLinkComponent
Boiling baths, Precisterm
Boiling baths, Precisterm
6000388, Max. 200 °C, 20 L, 2100 W, 480×300×150 mm, 580×420×200 mm, 10 kg
Catalogus # SELE6000388
Leverancier:   SELECTA
Boiling baths, Precisterm
Catalogus # SELE6000388
Leverancier:  SELECTA
Boiling baths, Precisterm
Boiling baths, Precisterm
6000388, Max. 200 °C, 20 L, 2100 W, 480×300×150 mm, 580×420×200 mm, 10 kg
Price
772,94 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Double skinned AISI 310 stainless steel tank with an exterior case of AISI 304 stainless steel. The heating elements embedded in INCOLOY heat and corrosion resistant stainless steel.
  • Illuminated mains power switch
  • Hydraulic thermostat temperature control, synchronised with the 'ON' indicator lamp
  • Safety thermostat cut out indicator lamp (DIN 12877.2)
Specificaties
  • Temperatuur:
    Max. 200 °C
  • Gewicht:
    10 kg
  • Capaciteit:
    20 L
  • Seq:
    04
  • b×d×h:
    580×420×200 mm
  • Bad b×d×h:
    480×300×150 mm
  • Vermogen:
    2100 W
  • Type:
    6000388
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Flat lid with concentric reduction rings, 12 places
    Flat lid with concentric reduction rings, 12 places
    SELE6001603
    45 L bath
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 376,80 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Flat lid with concentric reduction rings, 2 places
    Flat lid with concentric reduction rings, 2 places
    SELE6003232
    5 L bath
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 111,71 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Flat lid with concentric reduction rings, 4 places
    Flat lid with concentric reduction rings, 4 places
    SELE6003234
    12 L bath
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 Pce - 164,89 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Flat lid with concentric reduction rings, 6 places
    Flat lid with concentric reduction rings, 6 places
    SELE6003236
    20 L bath
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 188,41 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Gabled stainless steel lid with thermometer positioning hole
    Gabled stainless steel lid with thermometer positioning hole
    SELE6000712
    20 L bath
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 Pce - 206,54 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Gabled stainless steel lid with thermometer positioning hole
    Gabled stainless steel lid with thermometer positioning hole
    SELE6000714
    45 L bath
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 345,29 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Gabled stainless steel lid with thermometer positioning hole
    Gabled stainless steel lid with thermometer positioning hole
    SELE6000711
    12 L bath
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 ST - 166,93 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Voor
    Beschikbaarheid
    Price
  • Gabled stainless steel lid with thermometer positioning hole
    Gabled stainless steel lid with thermometer positioning hole
    SELE6000710
    5 L bath
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 1 Pce - 142,20 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.