Disposable cannulas
Disposable cannulas, G14, groen, 70 mm, +, 2×70 mm
Catalogus # EHRS15886470
Leverancier: EHRHARDT SOEHNE
Ga naar:
Product Details & Documents
Disposable cannulas.
- Pyrogen-free, not toxic
- With lancet cut
- EO-sterilisation
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
- Ø×L:2×70 mm
- Meter:G14
- Steriel:+
- Kleur:groen
- Omschrijving:Disposable cannulas
- Lengte:70 mm