Ninhydrin
Glass bottle for solids, 1 kg
Catalogus # MOLE65877998
Marketsource
Leverancier: Molekula
Ga naar:
Product Details & Documents
Synoniemen: Ninhydrin monohydrate, Trioxohydrindene monohydrate, 2,2-Dihydroxyindane-1,3-dione, 2,2-Dihydroxy-1,3-indanedione, Indanetrione hydrate, 2,2-Dihydroxyindan-1,3-dion, 1,2,3-Indantrione monohydrate
- CAS-nummer:485-47-2
- Formule:C₉H₆O₄
- MDL-nummer:MFCD00003791
- Molecular Weight:178.14 g/mol
- Merck index:13,06582
- Kokend Pt:351 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:250…258 °C
- Dichtheid:0,862 g/cm³ (20 °C)
- Temperatuur bij opslag:Kamertemperatuur
- EINECS:207-618-1
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:1 kg