Bestelling invoeren
Belgium
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Reactievat, cilindrisch

1000 ml, laboratory flange LF 100, 105 mm, 200 mm
  LENZ06000270
Reactievat, cilindrisch
  LENZ06000270
Reactievat, cilindrisch
Reactievat, cilindrisch

1000 ml, laboratory flange LF 100, 105 mm, 200 mm

 
281,00 €
   
1 * 1 ST
 

Helder DURAN® -borosilicaatglas, met ronde bodem.

  • Zeer goede chemische bestendigheid
  • Bestand tegen hoge temperaturen
  • Door minimale thermische uitzetting een relatief hoge bestendigheid tegen temperatuurwisselingen

Met gemakkelijk afleesbare schaalverdeling en vlakke laboratoriumflens (LF) met groef.

 
  • Ø uitw.:
    105 mm
  • Met:
    laboratory flange LF 100
  • Capaciteit:
    1000 ml
  • Hoogte:
    200 mm
  • Seq:
    06