Lids for buckets
Deksel met hendel, voor emmer 5 L, PP, waterbestendig, Emmers van 5 l
Catalogus # RIXI8-7100-050
Leverancier: BERLIN PACKAGING RIXIUS GMBH
Ga naar:
Product Details & Documents
Water proof lids for buckets.
: Buckets should be ordered separately.
Specificaties
- Voor:Emmers van 5 l
- Omschrijving:Deksel met hendel, voor emmer 5 L, PP, waterbestendig
- Seq:05