Orders LinkContactUsLinkComponent
Universal container
Universal container
30 ml, 92,5 mm, 30,8 mm, individually wrapped
Catalogus # DELT309222
Leverancier:   DELTALAB
Universal container
Catalogus # DELT309222
Leverancier:  DELTALAB
Universal container
30 ml, 92,5 mm, 30,8 mm, individually wrapped
Price
182,00 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 400 ST
Product Details & Documents
Containers made of PS, clear, with white PP screw caps.
  • With leakproof screw closure
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Let op: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904
Documents
Specificaties
  • Uitvoering:
    individually wrapped
  • Capaciteit:
    30 ml
  • Hoogte:
    92,5 mm
  • Seq:
    02
  • Hals-Ø:
    30,8 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.