Phthalaldehyde ≥98%
Glass bottle for solids, 50 g
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ga naar:
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 643-79-8 Molecular Formula: C8H6O2 Formula Weight: 134.14 Flash Point: 132°(269°F) Melting Point: 53-57° Beilstein Reference: 878317 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00003335
Synoniemen: 1,2-Phthalic dicarboxaldehyde, Phthaldialdehyde, o-Phthalaldehyde, OPA, Phthaldicarboxaldehyde, Benzene-1,2-dicarboxaldehyde
- CAS-nummer:643-79-8
- Formule:C₈H₆O₂
- MDL-nummer:MFCD00003335
- Molecular Weight:134.13 g/mol
- Kokend Pt:266 °C (1013 hPa)
- Smelten Pt:53…57 °C
- Dichtheid:1,13 g/cm³ (20 °C)
- Flits Pt:132 °C (269 °F)
- Temperatuur bij opslag:Koelkast
- EINECS:211-402-2
- UN:2923
- ADR:8,II
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerALFAA13299.09_TDS_EN
Product specificatie
Organic Building Blocks and Intermediates
Application Notes
Specificaties
Specificaties
- Verpakking:Glass bottle for solids
- VPE:50 g
Specificaties
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.