Mailing boxes
Mailing boxes with enclosed foam bag for 1 - 10 containers, 220×170×40 mm
Catalogus # SARS95.902
Marketsource
Leverancier: SARSTEDT
Ga naar:
Product Details & Documents
Mailing boxes, made of cardboard, for safe transport of diagnostic specimen in containers.
- With printed label
- Lightweight
- Sturdy
Post-transport packaging for diagnostic samples in accordance with packaging regulation P 650, oversize letter, structural authorisation, flat design.
Specificaties
- Omschrijving:Mailing boxes with enclosed foam bag for 1 - 10 containers
- Seq:03
- b×d×h:220×170×40 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.