Orders LinkContactUsLinkComponent
Transport Boxes
Transport Boxes
Transportkoffer B 13, laag gewicht, optie voor één laag blokrekken, 395×395×280 mm
Catalogus # SARS95.1717.011
Marketsource
Leverancier:   SARSTEDT
Transport Boxes
Catalogus # SARS95.1717.011
Leverancier:  SARSTEDT
Marketsource
Transport Boxes
Transportkoffer B 13, laag gewicht, optie voor één laag blokrekken, 395×395×280 mm
Price
239,98 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Transport case housing is manufactured from durable polyethylene and offers optimum protection for primary receptacles during transport.
  • Economical, flexible
  • Central one-hand closure
  • Lateral tabs for easy attachment of straps or restraints
  • Transparent window label for easy identification
Transport cases are suitable for transportation of diagnostic samples and blood products.
Certificeringen: Complies with the requirement of P650 packaging instructions for class UN3373 of the ADR and RID.
Specificaties
  • Omschrijving:
    Transportkoffer B 13, laag gewicht, optie voor één laag blokrekken
  • Seq:
    01
  • b×d×h:
    395×395×280 mm
Accessories
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Superabsorber pack, volume 1,2 L, voor transportkoffer T 15 en B 17
    Superabsorber pack, volume 1,2 L, voor transportkoffer T 15 en B 17
    SARS95.1712
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 ST - 95,90 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Tas met kruisbodem, 270×270×600×0,1 mm, voor transportkoffer B17
    Tas met kruisbodem, 270×270×600×0,1 mm, voor transportkoffer B17
    SARS95.1713
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 ST - 82,77 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Closure clip, 220 mm, for transport case B 17
    Closure clip, 220 mm, for transport case B 17
    SARS95.1714
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 25 ST - 81,76 €
Productinformatie
  • Catalogus #
    Beschikbaarheid
    Price
  • Insulating bag for standard cool batteries (without batteries), 110×205×2,6 mm
    Insulating bag for standard cool batteries (without batteries), 110×205×2,6 mm
    SARS95.1725
    Log in voor beschikbaarheid
    1 * 12 ST - 112,72 €