Serological pipettes
25 ml, 0,2 ml, +, rood, 20/pak, 200/doos
Catalogus # SARS86.1685.020
Marketsource
Leverancier: SARSTEDT
Ga naar:
Product Details & Documents
PS, graduated, sterile.
- Plugged
- Easy identification by colour code
- Larger pipetting volume due to negative graduation
- Optimised mouth piece for universal fit in most common pipettors
- Easy to open, static-free packaging
Specificaties
- Kleurcode:rood
- Verpakt:20/pak, 200/doos
- Steriel:+
- Capaciteit:25 ml
- Indeling:0,2 ml
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.