Serological pipettes
1 ml, 0,01 ml, +, geel, 25/pak, 1000/doos
Catalogus # SARS86.1251.025
Marketsource
Leverancier: SARSTEDT
Ga naar:
Product Details & Documents
PS, graduated, sterile.
- Plugged
- Easy identification by colour code
- Larger pipetting volume due to negative graduation
- Optimised mouth piece for universal fit in most common pipettors
- Easy to open, static-free packaging
Documents
Specificaties
- Kleurcode:geel
- Verpakt:25/pak, 1000/doos
- Steriel:+
- Capaciteit:1 ml
- Indeling:0,01 ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.