Orders LinkContactUsLinkComponent
Transfer pipettes
Transfer pipettes
2,0 ml, 35 - 45 µl, 154 mm, - ml, -, Bulk
Catalogus # SARS86.1176
Marketsource
Leverancier:   SARSTEDT
Transfer pipettes
Catalogus # SARS86.1176
Leverancier:  SARSTEDT
Marketsource
Transfer pipettes
2,0 ml, 35 - 45 µl, 154 mm, - ml, -, Bulk
Price
174,09 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 3.000 ST
Product Details & Documents
LDPE, disposable.
  • No risk of injury or infection from broken glass
  • Disposable: No carry over or cross contamination
  • Can be heat-sealed for sample storage and transport
  • Environmentally neutral, ensuring non-toxic disposal
Specificaties
  • Verpakt:
    Bulk
  • Steriel:
    -
  • Capaciteit:
    2,0 ml
  • Lengte:
    154 mm
  • Seq:
    04
  • Druppelvolume:
    35 - 45 µl
  • Schaalverdeling:
    - ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.