Transfer pipettes
6,0 ml, 20 - 30 µl, 146 mm, - ml, +, 10 per zak
Catalogus # SARS86.1175.010
Marketsource
Leverancier: SARSTEDT
Ga naar:
Product Details & Documents
LDPE, disposable.
- No risk of injury or infection from broken glass
- Disposable: No carry over or cross contamination
- Can be heat-sealed for sample storage and transport
- Environmentally neutral, ensuring non-toxic disposal
Specificaties
- Verpakt:10 per zak
- Steriel:+
- Capaciteit:6,0 ml
- Lengte:146 mm
- Seq:14
- Druppelvolume:20 - 30 µl
- Schaalverdeling:- ml
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.