Orders LinkContactUsLinkComponent
Transfer pipettes
Transfer pipettes
6,0 ml, 20 - 30 µl, 146 mm, - ml, +, Afzonderlijk verpakt
Catalogus # SARS86.1175.001
Marketsource
Leverancier:   SARSTEDT
Transfer pipettes
Catalogus # SARS86.1175.001
Leverancier:  SARSTEDT
Marketsource
Transfer pipettes
6,0 ml, 20 - 30 µl, 146 mm, - ml, +, Afzonderlijk verpakt
Price
105,76 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 840 ST
Product Details & Documents
LDPE, disposable.
  • No risk of injury or infection from broken glass
  • Disposable: No carry over or cross contamination
  • Can be heat-sealed for sample storage and transport
  • Environmentally neutral, ensuring non-toxic disposal
Specificaties
  • Verpakt:
    Afzonderlijk verpakt
  • Steriel:
    +
  • Capaciteit:
    6,0 ml
  • Lengte:
    146 mm
  • Seq:
    15
  • Druppelvolume:
    20 - 30 µl
  • Schaalverdeling:
    - ml