Transfer pipettes
Transferpipet, LDPE, type D, voor eenmalig gebruik, 3,5 ml, 30 - 45 µl, 155 mm, - ml, -, Bulk
SARS86.1173
Marketsource
: SARSTEDT
LDPE, disposable.
- No risk of injury or infection from broken glass
- Disposable: No carry over or cross contamination
- Can be heat-sealed for sample storage and transport
- Environmentally neutral, ensuring non-toxic disposal
- Verpakt:Bulk
- Steriel:-
- Capaciteit:3,5 ml
- Omschrijving:Transferpipet, LDPE, type D, voor eenmalig gebruik
- Lengte:155 mm
- Seq:05
- Druppelvolume:30 - 45 µl
- Schaalverdeling:- ml
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.