Stirring rods
Stirring rod, HDPE, 3 mm, 64 mm
Catalogus # SARS81.971
Marketsource
Leverancier: SARSTEDT
Ga naar:
Product Details & Documents
Stirring rods.
Specificaties
- Ø:3 mm
- Omschrijving:Stirring rod
- Lengte:64 mm
- Materiaal:HDPE
- Seq:02