Faeces containers
Sterile, with flat base and push cap, PS, 23,5 mm, 75 mm
Catalogus # SARS80.621
Marketsource
Leverancier: SARSTEDT
Ga naar:
Product Details & Documents
Containers with sampling scoops enables clean and easy collection of faeces samples.
- To collect defined faeces volume of 1 ml, approximately 1 g
- Sterile or non sterile
- Labelled or opaque options available
Specificaties
- Ø uitw.:23,5 mm
- Type:Sterile, with flat base and push cap
- Hoogte:75 mm
- Materiaal:PS
- Seq:01
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.