Urine sample container
Container, brown, with black cap mm, 500 ml, 132 mm
Catalogus # SARS77.582
Marketsource
Leverancier: SARSTEDT
Ga naar:
Product Details & Documents
Container made of PE, opaque, white with black HDPE screw cap.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
For collection and storage of urine.
Let op: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904
Specificaties
- Capaciteit:500 ml
- Omschrijving:Container, brown, with black cap mm
- Hoogte:132 mm
- Seq:02