Urine sample container
Container, white with black cap, 250 ml, 90 mm
Catalogus # SARS77.577
Marketsource
Leverancier: SARSTEDT
Ga naar:
Product Details & Documents
Container made of PE, opaque, white with black HDPE screw cap.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
For collection and storage of urine.
: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904
Specificaties
- Capaciteit:250 ml
- Omschrijving:Container, white with black cap
- Hoogte:90 mm
- Seq:01