Orders LinkContactUsLinkComponent
Container with screw cap
Container with screw cap
70 ml, 44 mm, 55 mm, HDPE cap with label, geel, 500/case, PP
Catalogus # SARS75.9922.745
Marketsource
Leverancier:   SARSTEDT
Container with screw cap
Catalogus # SARS75.9922.745
Leverancier:  SARSTEDT
Marketsource
Container with screw cap
70 ml, 44 mm, 55 mm, HDPE cap with label, geel, 500/case, PP
Price
110,39 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 500 ST
Product Details & Documents
PP, translucent, with screw cap.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Transparent containers with reliable sealing caps.
Collection and storage of urine.
Let op: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904
Specificaties
  • Ø uitw.:
    44 mm
  • Verpakt:
    500/case
  • Type:
    HDPE cap with label
  • Capaciteit:
    70 ml
  • Hoogte:
    55 mm
  • Materiaal:
    PP
  • Seq:
    03
  • Kleur dop:
    geel