Container with screw cap
250 ml, 70 mm, 78 mm, PP cap, graduation upto 200 ml, neutraal, 210/case, PC
Catalogus # SARS75.9922.519
Marketsource
Leverancier: SARSTEDT
Ga naar:
Product Details & Documents
PP, translucent, with screw cap.
- Excellent chemical resistance
- Excellent temperature resistance
Transparent containers with reliable sealing caps.
Collection and storage of urine.
Let op: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904
Specificaties
- Ø uitw.:70 mm
- Verpakt:210/case
- Type:PP cap, graduation upto 200 ml
- Capaciteit:250 ml
- Hoogte:78 mm
- Materiaal:PC
- Seq:07
- Kleur dop:neutraal