Orders LinkContactUsLinkComponent
Container with screw cap
Container with screw cap
120 ml, 44 mm, 105 mm, PP cap, without graduation, neutraal, 250/case, PC
Catalogus # SARS75.9922.410
Marketsource
Leverancier:   SARSTEDT
Container with screw cap
Catalogus # SARS75.9922.410
Leverancier:  SARSTEDT
Marketsource
Container with screw cap
120 ml, 44 mm, 105 mm, PP cap, without graduation, neutraal, 250/case, PC
Price
Informeer naar de prijs
Log in voor beschikbaarheid
1 * 250 ST
Product Details & Documents
PP, translucent, with screw cap.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Transparent containers with reliable sealing caps.
Collection and storage of urine.
Let op: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904
Specificaties
  • Ø uitw.:
    44 mm
  • Verpakt:
    250/case
  • Type:
    PP cap, without graduation
  • Capaciteit:
    120 ml
  • Hoogte:
    105 mm
  • Materiaal:
    PC
  • Seq:
    04
  • Kleur dop:
    neutraal