Microtubes
Tubes with screw cap assembled, sterile, with writing space and graduation, 2,0 ml, 5000/case, 2,0 ml
Catalog # SARS72.694.107
Marketsource
Supplier: SARSTEDT
Jump to:
Product Details & Documents
PP, translucent
- Excellent chemical resistance
- Excellent temperature resistance
Without or with skirted base.
Documents
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
- Verpakt:5000/case
- Aanbevolen werkvolume:2,0 ml
- Capaciteit:2,0 ml
- Omschrijving:Tubes with screw cap assembled, sterile, with writing space and graduation
Accessories
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
- SARS65.712Screw cap with seperate retaining loop, neutralLog in for availability1 * 5.000 ST - 231,32 €
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #OmschrijvingAvailabilityPrice
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.