Microtubes
Tubes with screw cap non assembled, 1,5 ml, 5000/case, 1,5 ml
Catalogus # SARS72.692.100
Marketsource
Leverancier: SARSTEDT
Ga naar:
Product Details & Documents
PP, translucent
- Excellent chemical resistance
- Excellent temperature resistance
Without or with skirted base.
Documents
Certificaten
Zoeken op lotnummerSpecificaties
- Verpakt:5000/case
- Aanbevolen werkvolume:1,5 ml
- Capaciteit:1,5 ml
- Omschrijving:Tubes with screw cap non assembled
Accessories
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Colour coded inserts, blue
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Screw cap with seperate retaining loop, neutralScrew cap with seperate retaining loop, neutralSARS65.712Log in voor beschikbaarheid1 * 5.000 ST - 231,32 €
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Colour coded inserts, neutral
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Colour coded inserts, red
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Colour coded inserts, violet
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Colour coded inserts, white
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Colour coded inserts, black
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Colour coded inserts, yellow
Productinformatie
- Catalogus #BeschikbaarheidPrice
- Colour coded inserts, green