Screw caps for micro tubes
Screw caps for micro tubes, oranje
Catalogus # SARS65.716.006
Marketsource
Leverancier: SARSTEDT
Ga naar:
Product Details & Documents
PP, coloured.
- Excellent chemical resistance
- Excellent temperature resistance
Screw cap with O-ring seal.
Specificaties
- Kleur:oranje
- Omschrijving:Screw caps for micro tubes
- Seq:07
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".
Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.