Microtubes, Prepared
Microtubes, prepared, serum clotting activator, with screw cap closure, 1,3 ml, 1000/case
Catalogus # SARS41.1392.005
Marketsource
Leverancier: SARSTEDT
Ga naar:
Product Details & Documents
PP, translucent with PP screw cap.
- Type of preparation: Trisodium citrate solution
- With paper label
- Graduated
- Recommended centrifugation: 1800×g
With screw cap or push-on cap.
Specificaties
- Verpakt:1000/case
- Capaciteit:1,3 ml
- Omschrijving:Microtubes, prepared, serum clotting activator, with screw cap closure
- Seq:4
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.