Orders LinkContactUsLinkComponent
Dishes, disposable
Dishes, disposable
250 ml, 114×50 mm, 114 mm, 50 mm
Catalogus # BOCH11615
Leverancier:   BOCHEM
Dishes, disposable
Catalogus # BOCH11615
Leverancier:  BOCHEM
Dishes, disposable
Dishes, disposable
250 ml, 114×50 mm, 114 mm, 50 mm
Price
79,80 €
Log in voor beschikbaarheid
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Aluminium.
  • Flat bottom and crimped sides for rigidity
  • Oil-free
  • Slightly tapered for easy stacking
Sturdy, disposable dishes feature crimped sides. Ideal for general-purpose weighing, dispensing, and storage applications. Dishes also function as evaporating dishes, parts containers, or dust covers.
Documents
Specificaties
  • Ø uitw.:
    114 mm
  • Ø inw.×h:
    114×50 mm
  • Capaciteit:
    250 ml
  • Hoogte:
    50 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.