Orders LinkContactUsLinkComponent
Bufferoplossingen, Certipur® met kleurcode, Supelco®
Certipur® bufferoplossing pH 9,00 blauw, Boraat, Titripac®, 4 L
  1.09476.4000
   Duurzame verpakking
 :   Merck
Bufferoplossingen, Certipur® met kleurcode, Supelco®
  1.09476.4000
 :  Merck
   Duurzame verpakking
 :  
Bufferoplossingen, Certipur® met kleurcode, Supelco®
Bufferoplossingen, Certipur® met kleurcode, Supelco®
Certipur® bufferoplossing pH 9,00 blauw, Boraat, Titripac®, 4 L
 :  
252,00 €
1 * 4 L
Materialen voor het nauwkeurig kalibreren en bewaken van pH-meters.
  • Traceable to NIST primary standard and PTB - Uncertainty ±0,015 (except pH 10 with ±0,05)
  • Colour coded solutions for quick identification
  • Larger pack sizes available, the easy to use Titripac® packaging eliminates contamination issues
  • Reference temperature: +20 °C
Measured in an independent accredited calibration laboratory for the pH value measurement (DIN EN ISO/IEC 17025).
  • Verpakking:
    Titripac®
  • pH buffer soort:
    Boraat
  • VPE:
    4 L
  • Omschrijving:
    Certipur® bufferoplossing pH 9,00 blauw
  • Cat. No.:
    1.09476.4000
  • M-Clarity quality level:
    MQ300
  • Environmentally Preferable:
    Duurzame verpakking